Få mere at vide
Haldenwanger™ Mørtel i porcelæn
Beskrivelse
- Fås i en række størrelser
- Med tud for nem hældning
- Overholder DIN VDE 0335, type C 100
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Udvendig | 130 mm |
| Produkttype | Mørtel |
| Materiale | Porcelæn |
| Inkluderer | Med tud |
| Kapacitet (metrisk) | 400 mL |