Få mere at vide
Haldenwanger™ Mørtel i porcelæn
Artikelnummer. 10403925
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
65 mm
130 mm
150 mm
180 mm
250 mm
330 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig Pakningsstørrelse
10403925 65 mm Hver
12393328 330 mm Hver
12373328 180 mm Hver
12363328 150 mm Hver
12383328 250 mm Hver
10720603 130 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10403925 Leverandør Haldenwanger™ Leverandørnr. L 55/0A/GLASIERT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    298.00 DKK
    261.35 DKK / Pakke med 1
    Spare 36.65 DKK
    12% Slukket
På lager
Brug disse mørtler til en række forskellige laboratorieapplikationer. Haldenwanger™ Porcelænspudmørtler er konstrueret af optimeret laboratorieporcelæn.
  • Fås i en række størrelser
  • Med tud for nem hældning
  • Overholder DIN VDE 0335, type C 100
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 65 mm
Produkttype Mørtel
Materiale Porcelæn
Inkluderer Med tud
Kapacitet (metrisk) 70 mL