Få mere at vide
Fisherbrand™ Porcelænstallerken til ekssikkatorer
Artikelnummer. p-7083520 Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) Udvendig:
90 mm
140 mm
190 mm
235 mm
280 mm
Til brug med (udstyr):
Eksikkator (dia.: 100 mm)
Eksikkator (dia.: 150 mm)
Eksikkator (dia.: 200 mm)
Eksikkator (dia.: 250 mm)
Eksikkator (dia.: 300 mm)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15594645
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Til brug med ekssikkatorer
  • Til brug med ekssikkatorer
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 235 mm
Produkttype Plade
Til brug med (udstyr) Eksikkator (dia.: 250 mm)