Få mere at vide
Fisherbrand™ Porcelænstallerken til ekssikkatorer
Artikelnummer. 15594645 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
90 mm
140 mm
190 mm
235 mm
280 mm
Til brug med (udstyr):
Eksikkator (dia.: 100 mm)
Eksikkator (dia.: 150 mm)
Eksikkator (dia.: 200 mm)
Eksikkator (dia.: 250 mm)
Eksikkator (dia.: 300 mm)
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15594645 235 mm Eksikkator (dia.: 250 mm) Hver
15584645 190 mm Eksikkator (dia.: 200 mm) Hver
15574645 140 mm Eksikkator (dia.: 150 mm) Hver
15564645 90 mm Eksikkator (dia.: 100 mm) Hver
15504655 280 mm Eksikkator (dia.: 300 mm) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15594645
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    796.00 DKK
    167.74 DKK / Pakke med 1
    Spare 628.26 DKK
    78% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Til brug med ekssikkatorer
  • Til brug med ekssikkatorer
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 235 mm
Til brug med (udstyr) Eksikkator (dia.: 250 mm)
Produkttype Desiccatorplade