Få mere at vide
Fisherbrand™ Porcelænstallerken til ekssikkatorer
Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) Udvendig:
90 mm
140 mm
190 mm
235 mm
280 mm
Til brug med (udstyr):
Eksikkator (dia.: 100 mm)
Eksikkator (dia.: 150 mm)
Eksikkator (dia.: 200 mm)
Eksikkator (dia.: 250 mm)
Eksikkator (dia.: 300 mm)
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Udvendig | 140 mm |
| Produkttype | Plade |
| Til brug med (udstyr) | Eksikkator (dia.: 150 mm) |