Få mere at vide
Haldenwanger™ Porcelænsstænger
Artikelnummer. 11910897
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
30 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig Pakningsstørrelse
11910897 30 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 11910897 Leverandør Haldenwanger™ Leverandørnr. L 56/1/RAUH
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Brug disse porcelænsstænger til en bred vifte af applikationer. Haldenwanger™ Porcelænsstænger fås glaserede eller uglaserede med hovedstørrelser fra 24 til 85 mm i diameter. Strenge inspektioner, startende med råvarer og fortsætter ned til færdige produkter, garanterer konstant kvalitet.
  • Slibeflader er uglaserede
  • Fremragende kemisk resistens
  • Laboratorieporcelæn overholder DIN EN 60672-3, Gruppe C100, Type C110
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 30 mm
Produkttype støder
Materiale Porcelæn
Længde (metrisk) 135mm
Slutte Uglaseret