Få mere at vide
Haldenwanger™ Porcelænsstænger
Diameter (metrisk) Udvendig:
55 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Slibeflader er uglaserede
- Fremragende kemisk resistens
- Laboratorieporcelæn overholder DIN EN 60672-3, Gruppe C100, Type C110
Tekniske data
Tekniske data
| Slutte | Uglaseret |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 55 mm |
| Produkttype | støder |
| Materiale | Porcelæn |
| Længde (metrisk) | 210mm |