Få mere at vide
Heinz Herenz Porcelænsstøder med ru finish
Artikelnummer. 30158433
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
54 mm
115 mm
135 mm
150 mm
175 mm
210 mm
250 mm
280 mm
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
30158433 150 mm
30158514 210 mm
30158356 115 mm
30158457 -
30158430 280 mm
30158466 135 mm
30158479 250 mm
30158321 54 mm
30158503 175 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 30158433 Leverandør Heinz Herenz Leverandørnr. 1070977
Forventet forsendelse: 06-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Porcelænsstøder med grov finish.
  • Rå finish
  • Porcelæn
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Produkttype Støder
Materiale Porcelæn
Type Morter
Slutte Rough
Kapacitet (metrisk) 150 mm