Få mere at vide
Haldenwanger™ Porcelænsstænger
Artikelnummer. 11930897
Skift visning
Længde (metrisk):
115 mm
150 mm
175 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
11930897 175 mm Hver
10405011 115 mm Hver
10693291 150 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11930897 Leverandør Haldenwanger™ Leverandørnr. L 56/3/RAUH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    273.00 DKK
    239.36 DKK / Pakke med 1
    Spare 33.64 DKK
    12% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Brug disse porcelænsstænger til en bred vifte af applikationer. Haldenwanger™ Porcelænsstænger fås glaserede eller uglaserede med hovedstørrelser fra 24 til 85 mm i diameter. Strenge inspektioner, startende med råvarer og fortsætter ned til færdige produkter, garanterer konstant kvalitet.
  • Slibeflader er uglaserede
  • Fremragende kemisk resistens
  • Laboratorieporcelæn overholder DIN EN 60672-3, Gruppe C100, Type C110
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 42mm
Produkttype støder
Materiale Porcelæn
Længde (metrisk) 175 mm
Slutte Uglaseret