Få mere at vide
Hecht Karl™ Porcelænsmørtel
Specifications
Specifications
| Diameter (metrisk) Udvendig | 20 mm |
| Produkttype | Mørtel |
| Materiale | Porcelæn |
| Højde (metrisk) | 32mm |
| Kapacitet (metrisk) | 60 mL |