Få mere at vide
Heinz Herenz Porcelain Mortar
Kapacitet (metrisk):
25 ml
30 ml
70 ml
75 ml
110 ml
160 ml
220 ml
500 ml
650 ml
1000 ml
2250 ml
4300 ml
Beskrivelse
- Rough finish
- Porcelain
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 ml |
| Slutte | Rough |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Produkttype | Mortar |
| Materiale | Porcelain |
| Type | Mortar |