Få mere at vide
Heinz Herenz Porcelænsmørtel
Artikelnummer. 30158360
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 ml
30 ml
70 ml
75 ml
110 ml
160 ml
220 ml
500 ml
650 ml
1000 ml
2250 ml
4300 ml
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
30158360 75 ml
30158357 500 ml
30158387 1000 ml
30158446 70 ml
30158378 4300 ml
30158311 110 ml
30158513 220 ml
30158448 2250 ml
30158471 650 ml
30158417 30 ml
30158435 25 ml
30158516 160 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 30158360 Leverandør Heinz Herenz Leverandørnr. 1070965
Forventet forsendelse: 13-10-2026
Porcelænsmørtel med grov finish.
  • Rå finish
  • Porcelæn
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Produkttype Morter
Materiale Porcelæn
Type Morter
Slutte Rough
Kapacitet (metrisk) 75 ml