Få mere at vide
Haldenwanger™ Porcelæn medium form smeltedigler
Kapacitet (metrisk):
5 ml
100 ml
200 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Beskrivelse
- Available in a variety of sizes
- Sizes up to 175mL glazed except rim
- 1,000mL and larger are glazed except outside base
- Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Porcelain |
| Slutte | Glazed Inside and Outside Except Base |
| Kapacitet (metrisk) | 100 ml |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 63mm |
| Højde (metrisk) | 55mm |
| Produkttype | Melting Crucible |