Få mere at vide
Haldenwanger™ Porcelæn medium form smeltedigler
Artikelnummer. 10077410
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 ml
100 ml
200 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10077410 200 ml Hver
10290861 100 ml Hver
12326497 5 ml Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10077410 Leverandør Haldenwanger™ Leverandørnr. L 79MF/1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    174.00 DKK
    152.45 DKK / Pakke med 1
    Spare 21.55 DKK
    12% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Brug disse retter til en række forskellige formål. Haldenwanger™ Porcelænssmeltedigler i medium form har en glat indvendig finish, konstrueret af optimeret laboratorieporcelæn.
  • Fås i en række størrelser
  • Størrelser op til 175mL glaseret undtagen kant
  • 1.000 ml og større er glaseret undtagen udvendig bund
  • Overholder DIN VDE 0335, type C 100
Tekniske data
Materiale Porcelæn
Slutte Glaseret indvendigt og udvendigt undtagen base
Kapacitet (metrisk) 200 ml
Diameter (metrisk) Udvendig 80mm
Højde (metrisk) 65mm
Produkttype Smeltedigel