Få mere at vide
Haldenwanger™ Porcelænsdigler i medium form
Artikelnummer. 12336497
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 ml
60 ml
150 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
12336497 10 ml Pakke med 10
10539411 150 ml Hver
12316507 150 ml Pakke med 10
12386497 60 ml Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12336497 Leverandør Haldenwanger™ Leverandørnr. L 79MF/8
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    452.00 DKK
    393.86 DKK / Pakke med 10
    Spare 58.14 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse retter til en række forskellige formål. Haldenwanger™ Porcelænsdigler i medium form har en glat indvendig finish, konstrueret af optimeret laboratorieporcelæn.
  • Fås i en række størrelser
  • Størrelser op til 175mL glaseret undtagen kant
  • 1.000 ml og større er glaseret undtagen udvendig bund
  • Overholder DIN VDE 0335, type C 100
Tekniske data
Materiale Porcelæn
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Diameter (metrisk) Udvendig 30mm
Højde (metrisk) 25mm
Produkttype Digel