Få mere at vide
Haldenwanger™ Porcelænsforbrændingsfade
Artikelnummer. 10424681
Skift visning
Diameter (metrisk):
37 mm
40 mm
42 mm
60 mm
160 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 40
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
10424681 60 mm Hver
15222179 37 mm Pakke med 40
10110251 42 mm Hver
10732622 160 mm Hver
10587911 40 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10424681 Leverandør Haldenwanger™ Leverandørnr. L 33/4
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    102.00 DKK
    94.79 DKK / Pakke med 1
    Spare 7.21 DKK
    7% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Brug disse retter til en række forskellige formål. Haldenwanger™ Porcelænsforbrændingsfade har en glat indvendig finish, konstrueret af optimeret laboratorieporcelæn.
  • Fås i en række størrelser
  • Størrelser op til 175mL glaseret undtagen kant
  • 1.000 ml og større er glaseret undtagen udvendig bund
  • Overholder DIN VDE 0335, type C 100
Tekniske data
Bund form Rund
Kapacitet (metrisk) 45 mL
Materiale Porcelæn
Form Rund
Type Forbrændingsret
Til brug med (applikation) Laboratorier
Indvendig finish Glat
Højde (metrisk) 30 mm
Diameter (metrisk) 60 mm