Få mere at vide
Haldenwanger™ Porcelænsforbrændingsfade
Artikelnummer. 10110251
Skift visning
Diameter (metrisk):
37 mm
40 mm
42 mm
60 mm
160 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 40
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) unitSize
10110251 42 mm Hver
15222179 37 mm Pakke med 40
10732622 160 mm Hver
10424681 60 mm Hver
10587911 40 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Artikelnummer. 10110251 Leverandør Haldenwanger™ Leverandørnr. L 33D/3
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Brug disse retter til en række forskellige formål. Haldenwanger™ Porcelænsforbrændingsfade har en glat indvendig finish, konstrueret af optimeret laboratorieporcelæn.
  • Fås i en række størrelser
  • Størrelser op til 175mL glaseret undtagen kant
  • 1.000 ml og større er glaseret undtagen udvendig bund
  • Overholder DIN VDE 0335, type C 100
Tekniske data
Bund form Flad
Materiale Porcelæn
Form Rund
Type Forbrændingsskål
Til brug med (applikation) Laboratorier
Indvendig finish Glat
Diameter (metrisk) 42 mm