Få mere at vide
Haldenwanger™ Porcelain Incincerating Dish
Artikelnummer. 10383691
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
15 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
10383691 15 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 10383691 Leverandør Haldenwanger™ Leverandørnr. 33/2
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ordreinfo
CapacityMetric
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 15 ml
Materiale Porcelain
Form Round
Type Incinerating Dish
Højde (metrisk) 25 mm
Diameter (metrisk) 40 mm