Få mere at vide
Haldenwanger™ Hirsch-tragt af porcelæn
Artikelnummer. p-8000240
Oversigt:
Størrelse: 00
Størrelse: 000
Diameter (metrisk) plade:
15 mm
27 mm
Diameter (metrisk) Øverst:
52 mm
72 mm
Højde (metrisk):
74 mm
102 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10643371
Brand: Haldenwanger™ L 126/000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet med glaseret porcelæn for fremragende termisk og kemisk resistens. Haldenwanger™ Hirsch-tragte i porcelæn er et glimrende valg til hurtig filtrering.
  • Skrå sider
  • Bruges til filtrering af små mængder
  • Perforeret fast filterplade
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 52 mm
Materiale Porcelæn
Højde (metrisk) 74 mm
Oversigt Størrelse: 000
Diameter (metrisk) plade 15 mm
Mængde 1 Pakke
Produkttype Hirsch tragt