Få mere at vide
Haldenwanger™ Hirsch-tragt af porcelæn
Artikelnummer. 10485821
Skift visning
Oversigt:
Størrelse: 00
Størrelse: 000
Diameter (metrisk) plade:
15 mm
27 mm
Diameter (metrisk) Øverst:
52 mm
72 mm
Højde (metrisk):
74 mm
102 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt Diameter (metrisk) plade Diameter (metrisk) Øverst Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
10485821 Størrelse: 00 27 mm 72 mm 102 mm Hver
10643371 Størrelse: 000 15 mm 52 mm 74 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10485821 Leverandør Haldenwanger™ Leverandørnr. L 126/00
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    404.00 DKK
    378.84 DKK / Pakke med 1
    Spare 25.16 DKK
    6% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Designet med glaseret porcelæn for fremragende termisk og kemisk resistens. Haldenwanger™ Hirsch-tragte i porcelæn er et glimrende valg til hurtig filtrering.
  • Skrå sider
  • Bruges til filtrering af små mængder
  • Perforeret fast filterplade
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 72 mm
Materiale Porcelæn
Højde (metrisk) 102 mm
Oversigt Størrelse: 00
Diameter (metrisk) plade 27 mm
Mængde 1 Pakke
Produkttype Hirsch tragt