Få mere at vide
Haldenwanger™ Hirsch-tragt af porcelæn
Beskrivelse
With perforated fixed filter plate.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Porcelæn |
| Højde (metrisk) | 45 mm |
| Diameter (metrisk) plade | 9 mm |
| Diameter (metrisk) skive | 9mm |
| Inkluderer | With fixed filter plate |
| Mængde | 1 Hver |
| Produkttype | Hirsch tragt |