Få mere at vide
Karl Hecht™ Porcelæns halvrunde inddampningsfade
Artikelnummer. p-7147881
Kapacitet (metrisk):
50 ml
75 ml
310 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10195631
Brand: Karl Hecht™ 47000007
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Glaseret indvendigt og udvendigt for en usædvanlig glat finish.
  • Med tud
  • Porcelænskonstruktion
  • DIN 12903
  • Fås i en række kapaciteter
Tekniske data
Oversigt Halvrund
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Materiale Porcelæn
Form Rund
Type Inddampningsskål
Indvendig finish Glaseret
Højde (metrisk) 26 mm
Diameter (metrisk) 70 mm