Få mere at vide
Karl Hecht™ Porcelæns halvrunde inddampningsfade
Beskrivelse
- Med tud
- Porcelænskonstruktion
- DIN 12903
- Fås i en række kapaciteter
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Halvrund |
| Bund form | Flad |
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Materiale | Porcelæn |
| Form | Rund |
| Type | Fordampende skål |
| Indvendig finish | Glaseret |
| Højde (metrisk) | 26 mm |
| Diameter (metrisk) | 70 mm |