Få mere at vide
Karl Hecht™ Porcelæns halvrunde inddampningsfade
Artikelnummer. 10033971
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 ml
75 ml
310 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
10033971 310 ml Hver
10195631 50 ml Hver
10359271 75 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10033971 Leverandør Karl Hecht™ Leverandørnr. 47000012
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Glaseret indvendigt og udvendigt for en usædvanlig glat finish.
  • Med tud
  • Porcelænskonstruktion
  • DIN 12903
  • Fås i en række kapaciteter
Tekniske data
Oversigt Halvrund
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 310 ml
Materiale Porcelæn
Form Rund
Type Fordampende skål
Indvendig finish Glaseret
Højde (metrisk) 47 mm
Diameter (metrisk) 115 mm