Få mere at vide
Haldenwanger™ Porcelain Evaporating Spouts
Beskrivelse
Dyb form, fransk form, glaseret indvendigt og udvendigt.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 400 ml |
| Materiale | Porcelæn |
| Form | Rund |
| Type | Evaporating Spout |
| Indvendig finish | Glaseret |
| Højde (metrisk) | 60 mm |
| Diameter (metrisk) | 150 mm |