Få mere at vide
Haldenwanger™ Fordampningsfade i porcelæn
Description
- Fås i lavvandet og semi-overfladisk form
- Størrelser op til 175mL glaseret; 1.000 ml og større er glaseret undtagen udvendig bund
Specifications
Specifications
| Bund form | Flad |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Materiale | Porcelæn |
| Form | Rund |
| Type | Fordampende skål |
| Til brug med (applikation) | Laboratorier |
| Indvendig finish | Glaseret |
| Højde (metrisk) | 20 mm |
| Diameter (metrisk) | 100 mm |