Få mere at vide
Haldenwanger™ Fordampningsfade i porcelæn
Artikelnummer. 10483381
Skift visning
Diameter (metrisk):
63 mm
70 mm
80 mm
100 mm
125 mm
Højde (metrisk):
16 mm
20 mm
25 mm
28 mm
32 mm
50 mm
Bund form:
Flad
Rund
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Højde (metrisk) Bund form Pakningsstørrelse
10483381 125 mm 50 mm Rund Hver
10494531 100 mm 20 mm Flad Hver
10260011 80 mm 16 mm Flad Hver
10269530 63 mm 25 mm Rund Hver
10128160 70 mm 28 mm Rund Hver
10443001 80 mm 32 mm Rund Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10483381 Fornitore Haldenwanger™ N. del fornitore L 109/5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    239.00 DKK
    223.99 DKK / Pakke med 1
    Spare 15.01 DKK
    6% Slukket
På lager
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Designet med glaseret laboratorieporcelæn for at give fremragende termisk og kemisk resistens. Haldenwanger™ Fordampningsskåle af porcelæn giver et fast bassin til fordampning af overskydende opløsningsmidler for at producere en koncentreret opløsning eller fast bundfald.
  • Fås i lavvandet og semi-overfladisk form
  • Størrelser op til 175mL glaseret; 1.000 ml og større er glaseret undtagen udvendig bund
Specifica
Bund form Rund
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale Porcelæn
Form Rund
Type Fordampende skål
Til brug med (applikation) Laboratorier
Indvendig finish Glaseret
Højde (metrisk) 50 mm
Diameter (metrisk) 125 mm
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.