Få mere at vide
Haldenwanger™ Fordampningsfade i porcelæn
Artikelnummer. 10269530
Diameter (metrisk):
63 mm
70 mm
80 mm
100 mm
125 mm
Højde (metrisk):
16 mm
20 mm
25 mm
28 mm
32 mm
50 mm
Bund form:
Flad
Rund
Pakningsstørrelse:
Hver
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Artikelnummer. 10269530
Brand: Haldenwanger™ 109/000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Designet med glaseret laboratorieporcelæn for at give fremragende termisk og kemisk resistens. Haldenwanger™ Fordampningsskåle af porcelæn giver et fast bassin til fordampning af overskydende opløsningsmidler for at producere en koncentreret opløsning eller fast bundfald.
  • Available in shallow and semi-shallow form
  • Sizes up to 175mL glazed; 1,000mL and larger are glazed except outside base
Tekniske data
Bund form Rund
Kapacitet (metrisk) 35 mL
Materiale Porcelain
Form Round
Type Evaporating Dish
Til brug med (applikation) Laboratories
Indvendig finish Glazed
Højde (metrisk) 25 mm
Diameter (metrisk) 63 mm