Få mere at vide
Haldenwanger™ Fordampningsfade i porcelæn
Product Code. 10128160
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Diameter (metrisk):
63 mm
70 mm
80 mm
100 mm
125 mm
Højde (metrisk):
16 mm
20 mm
25 mm
28 mm
32 mm
50 mm
Bund form:
Flad
Rund
missing translation for 'unitSize'
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Diameter (metrisk) Højde (metrisk) Bund form unitSize
10128160 70 mm 28 mm Rund Hver
10494531 100 mm 20 mm Flad Hver
10260011 80 mm 16 mm Flad Hver
10483381 125 mm 50 mm Rund Hver
10269530 63 mm 25 mm Rund Hver
10443001 80 mm 32 mm Rund Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 missing translation for 'options'
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Product Code. 10128160 missing translation for 'mfr' Haldenwanger™ missing translation for 'supplierNo' L 109/00
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.90 DKK
    77.95 DKK / Pakke med 1
    Spare 17.95 DKK
    18% Slukket
På lager
Add to basket
Add to basket
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Designet med glaseret laboratorieporcelæn for at give fremragende termisk og kemisk resistens. Haldenwanger™ Fordampningsskåle af porcelæn giver et fast bassin til fordampning af overskydende opløsningsmidler for at producere en koncentreret opløsning eller fast bundfald.
  • Fås i lavvandet og semi-overfladisk form
  • Størrelser op til 175mL glaseret; 1.000 ml og større er glaseret undtagen udvendig bund
Specifications
Bund form Rund
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Materiale Porcelæn
Form Rund
Type Fordampende skål
Til brug med (applikation) Laboratorier
Indvendig finish Glaseret
Højde (metrisk) 28 mm
Diameter (metrisk) 70 mm