Få mere at vide
Haldenwanger™ Fordampningsfade i porcelæn
Kapacitet (metrisk):
8 ml
10 ml
20 ml
270 ml
450 ml
1000 ml
1100 ml
1750 ml
2200 ml
2500 ml
3400 ml
Diameter (metrisk):
40 mm
50 mm
63 mm
125 mm
160 mm
200 mm
240 mm
250 mm
300 mm
310 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fås i en række størrelser
- Størrelser op til 175mL glaseret undtagen kant
- 1.000 ml og større er glaseret undtagen udvendig bund
- Inkluderer tud for nem hældning
- Overholder DIN VDE 0335, type C 100
Tekniske data
Tekniske data
| Bund form | Flad |
| Kapacitet (metrisk) | 2500 ml |
| Materiale | Porcelæn |
| Form | Rund |
| Type | Inddampningsskål |
| Til brug med (applikation) | Laboratorier |
| Indvendig finish | Glat |
| Højde (metrisk) | 60 mm |
| Diameter (metrisk) | 300 mm |