Få mere at vide
Haldenwanger™ Fordampningsfade i porcelæn
Artikelnummer. 10628191
Kapacitet (metrisk):
8 ml
10 ml
20 ml
270 ml
450 ml
1000 ml
1100 ml
1750 ml
2200 ml
2500 ml
3400 ml
Diameter (metrisk):
40 mm
50 mm
63 mm
125 mm
160 mm
200 mm
240 mm
250 mm
300 mm
310 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10628191
Brand: Haldenwanger™ 109/7B
Brug disse retter til en række forskellige formål. Haldenwanger™ Porcelænsfordampningsfade har en glat indvendig finish, konstrueret af optimeret laboratorieporcelæn.
  • Available in a variety of sizes
  • Sizes up to 175mL glazed except rim
  • 1,000mL and larger are glazed except outside base
  • Includes spout for easy pouring
  • Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Tekniske data
Bund form Round
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Materiale Porcelain
Form Round
Type Evaporating Dish
Til brug med (applikation) Laboratories
Indvendig finish Smooth
Højde (metrisk) 80 mm
Diameter (metrisk) 200 mm