Få mere at vide
Haldenwanger™ Fordampningsfade i porcelæn
Beskrivelse
- Fås i en række størrelser
- Størrelser op til 175mL glaseret undtagen kant
- 1.000 ml og større er glaseret undtagen udvendig bund
- Inkluderer tud for nem hældning
- Overholder DIN VDE 0335, type C 100
Tekniske data
Tekniske data
| Bund form | Rund |
| Kapacitet (metrisk) | 20 ml |
| Materiale | Porcelæn |
| Form | Rund |
| Type | Fordampende skål |
| Til brug med (applikation) | Laboratorier |
| Indvendig finish | Glat |
| Højde (metrisk) | 20 mm |
| Diameter (metrisk) | 50 mm |