Få mere at vide
Haldenwanger™ Fordampningsfade i porcelæn
Artikelnummer. 10464151
Kapacitet (metrisk):
8 mL
10 mL
20 mL
270 mL
450 mL
1000 mL
1100 mL
1750 mL
2200 mL
2500 mL
3400 mL
Diameter (metrisk):
40 mm
50 mm
63 mm
125 mm
160 mm
200 mm
240 mm
250 mm
300 mm
310 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10464151
Brand: Haldenwanger™ L 888/00
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Brug disse retter til en række forskellige formål. Haldenwanger™ Porcelænsfordampningsfade har en glat indvendig finish, konstrueret af optimeret laboratorieporcelæn.
Størrelser op til 175mL glaseret undtagen kant; 1.000 ml og større er glaseret undtagen udvendig bund.
Tekniske data
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Materiale Porcelæn
Form Rund
Type Inddampningsskål
Til brug med (applikation) Laboratorier
Indvendig finish Glat
Højde (metrisk) 11 mm
Diameter (metrisk) 50 mm