Få mere at vide
Haldenwanger™ Fordampningsfade i porcelæn
Artikelnummer. 10404541
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
8 ml
10 ml
20 ml
270 ml
450 ml
1000 ml
1100 ml
1750 ml
2200 ml
2500 ml
3400 ml
Diameter (metrisk):
40 mm
50 mm
63 mm
125 mm
160 mm
200 mm
240 mm
250 mm
300 mm
310 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
10404541 270 ml 125 mm Hver
10606631 20 ml 50 mm Hver
10761852 10 ml 40 mm Hver
10167630 3400 ml 310 mm Hver
10675881 2500 ml 300 mm Hver
10628191 1000 ml 200 mm Hver
10628351 2200 ml 250 mm Hver
10117730 20 ml 63 mm Hver
10464151 10 ml 50 mm Hver
10454151 8 ml 40 mm Hver
10138110 1100 ml 200 mm -
10209440 1750 ml 240 mm Hver
12095043 450 ml 160 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 10404541 Leverandør Haldenwanger™ Leverandørnr. L 888/6
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    203.00 DKK
    189.61 DKK / Pakke med 1
    Spare 13.39 DKK
    6% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Brug disse retter til en række forskellige formål. Haldenwanger™ Porcelænsfordampningsfade har en glat indvendig finish, konstrueret af optimeret laboratorieporcelæn.
  • Fås i en række størrelser
  • Størrelser op til 175mL glaseret undtagen kant
  • 1.000 ml og større er glaseret undtagen udvendig bund
  • Inkluderer tud for nem hældning
  • Overholder DIN VDE 0335, type C 100
Tekniske data
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 270 ml
Materiale Porcelæn
Form Rund
Type Fordampende skål
Til brug med (applikation) Laboratorier
Inkluderer Tud
Indvendig finish Glat
Højde (metrisk) 27 mm
Diameter (metrisk) 125 mm