Få mere at vide
Haldenwanger™ Fordampningsfade i porcelæn
Artikelnummer. 10167630
Kapacitet (metrisk):
8 ml
10 ml
20 ml
270 ml
450 ml
1000 ml
1100 ml
1750 ml
2200 ml
2500 ml
3400 ml
Diameter (metrisk):
40 mm
50 mm
63 mm
125 mm
160 mm
200 mm
240 mm
250 mm
300 mm
310 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10167630
Brand: Haldenwanger™ L 109/10
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse retter til en række forskellige formål. Haldenwanger™ Porcelænsfordampningsfade har en glat indvendig finish, konstrueret af optimeret laboratorieporcelæn.
  • Fås i en række størrelser
  • Størrelser op til 175mL glaseret undtagen kant
  • 1.000 ml og større er glaseret undtagen udvendig bund
  • Inkluderer tud for nem hældning
  • Overholder DIN VDE 0335, type C 100
Tekniske data
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 3400 ml
Materiale Porcelæn
Type Inddampningsskål
Højde (metrisk) 110 mm
Diameter (metrisk) 310 mm