Få mere at vide
Haldenwanger™ Fordampningsfade i porcelæn
Kapacitet (metrisk):
8 mL
10 ml
20 mL
270 mL
450 mL
1000 mL
1100 mL
1750 mL
2200 mL
2500 ml
3400 ml
Diameter (metrisk):
40 mm
50 mm
63 mm
125 mm
160 mm
200 mm
240 mm
250 mm
300 mm
310 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fås i en række størrelser
- Størrelser op til 175mL glaseret undtagen kant
- 1.000 ml og større er glaseret undtagen udvendig bund
- Inkluderer tud for nem hældning
- Overholder DIN VDE 0335, type C 100
Tekniske data
Tekniske data
| Bund form | Flad |
| Kapacitet (metrisk) | 20 mL |
| Materiale | Porcelæn |
| Form | Rund |
| Type | Inddampningsskål |
| Til brug med (applikation) | Laboratorier |
| Inkluderer | Tud |
| Indvendig finish | Glat |
| Højde (metrisk) | 13 mm |
| Diameter (metrisk) | 63 mm |