Få mere at vide
Haldenwanger™ Fordampningsbassiner af porcelæn
Artikelnummer. 12390689
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
60 ml
70 ml
190 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
12390689 60 ml Hver
10342152 190 ml Hver
12360709 70 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12390689 Leverandør Haldenwanger™ Leverandørnr. L 131/3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    219.00 DKK
    181.81 DKK / Pakke med 1
    Spare 37.19 DKK
    16% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Glaseret indvendigt og udvendigt
Dyb form, fransk form, glaseret indvendigt og udvendigt.
Tekniske data
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 60 ml
Materiale Porcelæn
Form Rund
Type Fordampningsbassin
Indvendig finish Glaseret
Højde (metrisk) 30 mm
Diameter (metrisk) 75 mm