Få mere at vide
Haldenwanger™ Fordampningsbassiner af porcelæn
Artikelnummer. 10342152
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
60 ml
70 ml
190 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
10342152 190 ml Hver
12390689 60 ml Hver
12360709 70 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 10342152 Leverandør Haldenwanger™ Leverandørnr. 130/5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    256.00 DKK
    233.95 DKK / Pakke med 1
    Spare 22.05 DKK
    8% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Glaseret indvendigt og udvendigt
Dyb form, fransk form, glaseret både indvendigt og udvendigt.
Tekniske data
Bund form Rund
Kapacitet (metrisk) 190 ml
Materiale Porcelæn
Form Rund
Type Fordampningsbassin
Indvendig finish Glaseret
Højde (metrisk) 50 mm
Diameter (metrisk) 97 mm