Learn More
Haldenwanger™ Fordampningsbassiner af porcelæn
Product Code. 12390709
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapacitet (metrisk):
30 mL
100 mL
110 mL
140 mL
190 mL
220 mL
250 mL
320 mL
350 mL
Højde (metrisk):
24 mm
36 mm
40 mm
42 mm
45 mm
50 mm
52 mm
64 mm
65 mm
missing translation for 'unitSize'
Hver
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Product Code. 12390709
missing translation for 'mfr': Haldenwanger™ 130/7
Only null left
Add to basket
Add to basket
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Brug disse retter til en række forskellige formål. Haldenwanger™ Porcelænsbassiner har en glat indvendig finish, konstrueret af optimeret laboratorieporcelæn.
  • Shallow form, round-bottom porcelain basin
  • Available in a variety of sizes
  • Sizes up to 175mL glazed except rim
  • 1,000mL and larger are glazed except outside base
  • Includes spout for easy pouring
  • Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Specifications
Kapacitet (metrisk) 350 mL
Materiale Porcelain
Form Round
Type Evaporating Basin
Højde (metrisk) 65 mm
Diameter (metrisk) 125 mm