Få mere at vide
Haldenwanger™ Fordampningsbassiner af porcelæn
Artikelnummer. 12380689
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 ml
100 ml
110 ml
140 ml
190 ml
220 ml
250 ml
320 ml
350 ml
Højde (metrisk):
24 mm
36 mm
40 mm
42 mm
45 mm
50 mm
52 mm
64 mm
65 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Højde (metrisk) unitSize
12380689 30 ml 24 mm Hver
10588922 190 ml 42 mm Hver
10678181 220 ml 45 mm Hver
12025033 110 ml 36 mm Hver
10483571 320 ml 64 mm Hver
12390709 350 ml 65 mm Hver
10220372 100 ml 36 mm Hver
12310699 140 ml 40 mm Hver
12320699 250 ml 50 mm Hver
12330699 350 ml 52 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 12380689 Leverandør Haldenwanger™ Leverandørnr. L 131/2
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Brug disse retter til en række forskellige formål. Haldenwanger™ Porcelænsbassiner har en glat indvendig finish, konstrueret af optimeret laboratorieporcelæn.
Størrelser op til 175mL glaseret undtagen kant; 1.000 ml og større er glaseret undtagen udvendig bund.
Spezifikation
Kapacitet (metrisk) 30 ml
Materiale Porcelæn
Form Rund
Type Fordampningsbassin
Højde (metrisk) 24 mm
Diameter (metrisk) 58 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.