Få mere at vide
Haldenwanger™ Fordampningsbassiner af porcelæn
Artikelnummer. 12330699
Kapacitet (metrisk):
30 ml
100 ml
110 ml
140 ml
190 ml
220 ml
250 ml
320 ml
350 ml
Højde (metrisk):
24 mm
36 mm
40 mm
42 mm
45 mm
50 mm
52 mm
64 mm
65 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12330699
Brand: Haldenwanger™ 131/7
Brug disse retter til en række forskellige formål. Haldenwanger™ Porcelænsbassiner har en glat indvendig finish, konstrueret af optimeret laboratorieporcelæn.
Størrelser op til 175mL glaseret undtagen kant; 1.000 ml og større er glaseret undtagen udvendig bund.
Specifications
Kapacitet (metrisk) 350 ml
Materiale Porcelæn
Form Rund
Type Fordampningsbassin
Højde (metrisk) 52 mm
Diameter (metrisk) 125 mm