Få mere at vide
Haldenwanger™ Fordampningsbassiner af porcelæn
Artikelnummer. 12320699
Kapacitet (metrisk):
30 mL
100 mL
110 mL
140 mL
190 mL
220 mL
250 mL
320 mL
350 mL
Højde (metrisk):
24 mm
36 mm
40 mm
42 mm
45 mm
50 mm
52 mm
64 mm
65 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12320699
Brand: Haldenwanger™ 131/6
Brug disse retter til en række forskellige formål. Haldenwanger™ Porcelænsbassiner har en glat indvendig finish, konstrueret af optimeret laboratorieporcelæn.
Sizes up to 175mL glazed except rim; 1,000mL and larger are glazed except outside base.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale Porcelain
Form Round
Type Evaporating Basin
Højde (metrisk) 50 mm
Diameter (metrisk) 110 mm