Få mere at vide
Haldenwanger™ Fordampningsbassiner af porcelæn
Artikelnummer. 12025033
Kapacitet (metrisk):
30 ml
100 ml
110 ml
140 ml
190 ml
220 ml
250 ml
320 ml
350 ml
Højde (metrisk):
24 mm
36 mm
40 mm
42 mm
45 mm
50 mm
52 mm
64 mm
65 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Artikelnummer. 12025033
Brand: Haldenwanger™ L 109/1
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Brug disse retter til en række forskellige formål. Haldenwanger™ Porcelænsbassiner har en glat indvendig finish, konstrueret af optimeret laboratorieporcelæn.
  • Lav form, rundbundet porcelænsvask
  • Fås i en række størrelser
  • Størrelser op til 175mL glaseret undtagen kant
  • 1.000 ml og større er glaseret undtagen udvendig bund
  • Inkluderer tud for nem hældning
  • Overholder DIN VDE 0335, type C 100
Tekniske data
Bund form Rund
Kapacitet (metrisk) 110 ml
Materiale Porcelæn
Form Rund
Type Fordampningsbassin
Til brug med (applikation) Laboratorier
Inkluderer Tud
Indvendig finish Glat
Højde (metrisk) 36 mm
Diameter (metrisk) 85 mm