Få mere at vide
Haldenwanger™ Fordampningsbassiner af porcelæn
Artikelnummer. 10588922
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 ml
100 ml
110 ml
140 ml
190 ml
220 ml
250 ml
320 ml
350 ml
Højde (metrisk):
24 mm
36 mm
40 mm
42 mm
45 mm
50 mm
52 mm
64 mm
65 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
10588922 190 ml 42 mm Hver
10678181 220 ml 45 mm Hver
12025033 110 ml 36 mm Hver
10483571 320 ml 64 mm Hver
12390709 350 ml 65 mm Hver
12380689 30 ml 24 mm Hver
10220372 100 ml 36 mm Hver
12310699 140 ml 40 mm Hver
12320699 250 ml 50 mm Hver
12330699 350 ml 52 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 10588922 Leverandør Haldenwanger™ Leverandørnr. 109/3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    150.52 DKK
    132.88 DKK / Pakke med 1
    Spare 17.64 DKK
    11% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Brug disse retter til en række forskellige formål. Haldenwanger™ Porcelænsbassiner har en glat indvendig finish, konstrueret af optimeret laboratorieporcelæn.
  • Lav form, rundbundet porcelænsvask
  • Fås i en række størrelser
  • Størrelser op til 175mL glaseret undtagen kant
  • 1.000 ml og større er glaseret undtagen udvendig bund
  • Inkluderer tud for nem hældning
  • Overholder DIN VDE 0335, type C 100
Tekniske data
Bund form Rund
Kapacitet (metrisk) 190 ml
Materiale Porcelæn
Form Rund
Type Fordampningsbassin
Til brug med (applikation) Laboratorier
Inkluderer Tud
Indvendig finish Glat
Højde (metrisk) 42 mm
Diameter (metrisk) 10 mm