Få mere at vide
Haldenwanger™ Fordampningsbassiner af porcelæn
Kapacitet (metrisk):
30 ml
100 ml
110 ml
140 ml
190 ml
220 ml
250 ml
320 ml
350 ml
Højde (metrisk):
24 mm
36 mm
40 mm
42 mm
45 mm
50 mm
52 mm
64 mm
65 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Lav form, rundbundet porcelænsvask
- Fås i en række størrelser
- Størrelser op til 175mL glaseret undtagen kant
- 1.000 ml og større er glaseret undtagen udvendig bund
- Inkluderer tud for nem hældning
- Overholder DIN VDE 0335, type C 100
Tekniske data
Tekniske data
| Bund form | Rund |
| Kapacitet (metrisk) | 320 ml |
| Materiale | Porcelæn |
| Form | Rund |
| Type | Fordampningsbassin |
| Til brug med (applikation) | Laboratorier |
| Inkluderer | Tud |
| Indvendig finish | Glat |
| Højde (metrisk) | 64 mm |
| Diameter (metrisk) | 160 mm |