Få mere at vide
Haldenwanger™ Eksikkatorplader af porcelæn
Diameter (metrisk) Udvendig:
90 mm
140 mm
190 mm
235 mm
280 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Available in a variety of sizes
- Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Udvendig | 140 mm |
| nr. pr. pakke | 1 Each |
| Produkttype | Desiccator Plate |
| Materiale | Porcelain |