Få mere at vide
Haldenwanger™ Eksikkatorplader af porcelæn
Diameter (metrisk) Udvendig:
90 mm
140 mm
190 mm
235 mm
280 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fås i en række størrelser
- Overholder DIN VDE 0335, type C 100
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Udvendig | 190 mm |
| nr. pr. pakke | 1 hver |
| Produkttype | Eksikkatorplade |
| Materiale | Porcelæn |
| Til brug med (applikation) | Above desiccators. |