Beskrivelse
- Porcelænskonstruktion
- Til brug med glas- eller plastekssikkatorer
- Centralt hul ca. 20 mm dia.
- Små perforeringer ca. 5 mm dia.
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Udvendig | 140 mm |
| Materiale | Porcelæn |
| Til brug med (udstyr) | Til ekssikkatorer |
| Inkluderer | Reservedele og tilbehør |
| Produkttype | Eksikkatorplade |
| Mængde | 1 hver |