Få mere at vide
DWK Life Sciences™ Eksikkatorplade af porcelæn
Artikelnummer. 10672062 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Diameter (metrisk) Udvendig:
90 mm
140 mm
190 mm
235 mm
280 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10672062
Brand: DWK Life Sciences™ 297256909
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Eksikkatorindsatsen er en sigteplade, hvorpå stoffet, der skal tørres, anbringes i en passende beholder.
Eksikkatorindsatsen er en sigteplade, der adskiller ekssikkatorbunden i to områder - der er et tørremiddel i den nederste del, og stoffet, der skal tørres, placeres i den øverste del. Stoffet, der skal tørres, anbringes på sigtepladen i en passende beholder til tørring.
  • Det varmebestandige materiale gør det muligt at placere varme prøver i ekssikkatoren
  • Fremstillet af varmebestandigt materiale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 280 mm
Materiale Porcelæn
Til brug med (applikation) Tørring af materialer
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt