Få mere at vide
DWK Life Sciences™ Eksikkatorplade af porcelæn
Artikelnummer. 10409542 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Diameter (metrisk) Udvendig:
90 mm
140 mm
190 mm
235 mm
280 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10409542
Brand: DWK Life Sciences™ 297255707
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Eksikkatorindsatsen er en sigteplade, hvorpå stoffet, der skal tørres, anbringes i en passende beholder.
Eksikkatorindsatsen er en sigteplade, der adskiller ekssikkatorbunden i to områder - der er et tørremiddel i den nederste del, og stoffet, der skal tørres, placeres i den øverste del. Stoffet, der skal tørres, anbringes på sigtepladen i en passende beholder til tørring.
  • Det varmebestandige materiale gør det muligt at placere varme prøver i ekssikkatoren
  • Fremstillet af varmebestandigt materiale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 140 mm
Materiale Porcelæn
Til brug med (applikation) Tørring af materialer